Läs mer
Bel-Art™ Cleanware™ Självhäftande avfallspåsar
Produktkod. p-3273769 Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B):
10 x 8 tum
16 x 12 tum.
Produktkod. 11372144
Brand: Bel-Art™ F131741008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångsavfallspåsar frigör bänk- eller huvutrymme när de hängs på väggar. Bel Art™ Cleanware™ Självhäftande avfallspåsar fäster på skåp och andra ytor.
  • Dra av baksidan av den självhäftande remsan över toppen och häng nära ditt arbetsområde
  • Bakpanelen är längre än framsidan för enkel öppning
  • High Molecular Weight High Density (HMHD) polyeten; ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
  • Maximal vikt på innehållet får inte överstiga 1,36 kg (3lb)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 L
Förslutningstyp Dragkedja
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Cleanware
För användning med (utrustning) Allmänt papperskorgen
Inkluderar Självhäftande remsa
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.025 mm
Tjocklek (engelska) 1 mil
Mått (L x B) 10 x 8 tum
Längd (engelska) 10 tum
Längd (metrisk) 25.4 cm
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 20.32 cm
Produkttyp Laboratorieavfallspåse