Läs mer
Bel-Art™ Klara graderade cylindrar
Beskrivning
- Tillverkad av klar TPX
- Splittersäker
- Bred åttakantig bas förhindrar tippning och rullning
- Kemikalie- och värmebeständig till 177 °C (350 °F)
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Plast |
| Tolerans | Kemisk, värmebeständig |
| Diameter (engelska) | 2,2 tum |
| skala | Enkel |
| Examen | 5 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Indelning | 5 mL |
| Form | Rund |
| Bastyp | Åttkantig |
| Visa mer |