Läs mer
Bel-Art™ Klara graderade cylindrar
Produktkod. 30193476 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kapacitet (metrisk) Examen
30193476 25 mL 0.5 mL
30193423 10 mL 0.1 mL
17824728 50 mL 1 mL
17834728 250 mL 2 mL
30193477 100 mL 1 mL
17844728 500 mL 5 mL
30193431 1000 mL 10 mL
30193436 2000 mL 20 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30193476 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F286910000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ingen konkav menisk, gör den förhöjda siffran, enkelskalan, graderingar enkla att tolka.
  • Tillverkad av klar TPX
  • Splittersäker
  • Bred åttakantig bas förhindrar tippning och rullning
  • Kemikalie- och värmebeständig till 177 °C (350 °F)
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifica
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Plast
Tolerans Kemisk, värmebeständig
Diameter (engelska) 0,7 tum
skala Enkel
Examen 0.5 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Indelning 0.5 mL
Form Rund
Bastyp Åttkantig
Höjd (engelska) 7,5 tum
Höjd (metrisk) 190.5 mm
Typ Graderad cylinder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.