Läs mer
Bel-Art™ Klara graderade cylindrar
Produktkod. 30193477
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen
30193477 100 mL 1 mL
30193476 25 mL 0.5 mL
30193423 10 mL 0.1 mL
17824728 50 mL 1 mL
17834728 250 mL 2 mL
17844728 500 mL 5 mL
30193431 1000 mL 10 mL
30193436 2000 mL 20 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30193477 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F286930000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 SEK
    144.33 SEK / Paket med 1
    Save 1.67 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Ingen konkav menisk, gör den förhöjda siffran, enkelskalan, graderingar enkla att tolka.
  • Tillverkad av klar TPX
  • Splittersäker
  • Bred åttakantig bas förhindrar tippning och rullning
  • Kemikalie- och värmebeständig till 177 °C (350 °F)
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Plast
Tolerans Kemisk, värmebeständig
Diameter (engelska) 1,2 tum
skala Enkel
Examen 1 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Indelning 1 mL
Form Rund
Bastyp Åttkantig
Höjd (engelska) 10 tum
Höjd (metrisk) 254 mm
Produkttyp Graderad cylinder