Läs mer
Bel-Art™ Clear View dragskåp
Produktkod. 17207719
Change view
Bredd (metrisk):
65,7 cm
111,4 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
17207719 111,4 cm
15564034 65,7 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17207719 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F500202010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28970.00 SEK
    24142.79 SEK / Paket med 1
    Save 4827.21 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Innehåller
Laboratory, classroom or industrial
Ventilera på ett säkert sätt skadliga eller potentiellt farliga ångor och damm med Bel-Art™ .
  • Mångsidig 3-positionsbåge
  • Klar polykarbonat ger optimal synlighet och hållbarhet
  • 500201010, Toppsittande: 6 tum. OD-ventil
  • OD: 24D x 25,8W x 26,12 tum. H (61 x 65,7 x 66,4 cm)
  • ID: 20D x 24W x 24 tum. H (50,8 x 61 x 61 cm)
  • Inre utrymme: 11,67 cu. ft. (0,18 m)
  • 500202010, Två toppsittande: 6 tum. OD-ventil
  • OD: 24D x 43,8W x 26,1 tum. H (61 x 111,4 x 66,4 cm)
  • ID: 20D x 42W x 24 tum. H (50,8 x 106,7 x 61 cm)
  • Inre utrymme: 11,67 cu. ft. (0,18 m)
Specifikationer
Produkttyp Dragskåp
Beläggning Obelagd
Filtertyp Ofiltrerad
Typ av belysning Hold (Håll)
Material Polykarbonat
Djup (engelska) 24 tum
Djup (metriskt) 61 cm
Mått (L x B x H) 111.4 x 61.0 x 66.3 cm
Höjd (engelska) 26 tum
Plats Laboratorium, klassrum
Bredd (engelska) 43,87 tum.
Bredd (metrisk) 111,4 cm