Läs mer
Bel-Art™ Clear View dragskåp
Handla allt SP Scienceware Produkter
Bredd (metrisk):
65,7 cm
111,4 cm
Beskrivning
Innehåller
Laboratory, classroom or industrial
- Mångsidig 3-positionsbåge
- Klar polykarbonat ger optimal synlighet och hållbarhet
- 500201010, Toppsittande: 6 tum. OD-ventil
- OD: 24D x 25,8W x 26,12 tum. H (61 x 65,7 x 66,4 cm)
- ID: 20D x 24W x 24 tum. H (50,8 x 61 x 61 cm)
- Inre utrymme: 11,67 cu. ft. (0,18 m)
- 500202010, Två toppsittande: 6 tum. OD-ventil
- OD: 24D x 43,8W x 26,1 tum. H (61 x 111,4 x 66,4 cm)
- ID: 20D x 42W x 24 tum. H (50,8 x 106,7 x 61 cm)
- Inre utrymme: 11,67 cu. ft. (0,18 m)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dragskåp |
| Beläggning | Obelagd |
| Filtertyp | Ofiltrerad |
| Typ av belysning | Hold (Håll) |
| Material | Polykarbonat |
| Djup (engelska) | 24 tum |
| Djup (metriskt) | 61 cm |
| Mått (L x B x H) | 65.7 x 61.0 x 66.3 cm |
| Höjd (engelska) | 26 tum |
| Plats | Laboratorium, klassrum |
| Visa mer |