Läs mer
Bel-Art™ Kloningscylindrar
Produktkod. 10246182
Change view
Storlek:
Betydande
Intermediär
Liten
Liten, Medium, Stor (Mångfald)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
10246182 Betydande
11795176 Liten, Medium, Stor (Mångfald)
11717085 Liten
10552683 Intermediär
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10246182 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F378470300
Kloningscylindrar av polystyren underlättar isoleringen av individuella cellkloner.
  • Avsmalnande
  • Bra tätningsyta
  • Polystyren
  • Sterila
Beställningsinfo
Individuella storlekar levererade fem påsar med 10 cylindrar vardera; Variety Pack innehåller fyra påsar med 10 av varje storlek
Specifikationer
Material Polystyren
Diameter (metrisk) Insida 9.5 mm
Diameter (metrisk) 13 mm
Höjd (metrisk) 11 mm
Sterilitet Sterila
Diameter (engelska) Insida 0,37 tum.
Produkttyp Kloningscylinder
Höjd (engelska) 0,443 tum.
För användning med (applikation) Individuell klonisolering och förökning
Storlek Betydande