Läs mer
Bel-Art™ Kloningscylindrar
Produktkod. 10552683
Change view
Storlek:
Betydande
Intermediär
Liten
Liten, Medium, Stor (Mångfald)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
10552683 Intermediär
10246182 Betydande
11795176 Liten, Medium, Stor (Mångfald)
11717085 Liten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10552683 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F378470200
Kloningscylindrar av polystyren underlättar isoleringen av individuella cellkloner.
  • Avsmalnande
  • Bra tätningsyta
  • Polystyren
  • Sterila
Beställningsinfo
Individuella storlekar levererade fem påsar med 10 cylindrar vardera; Variety Pack innehåller fyra påsar med 10 av varje storlek
Specifikationer
Material Polystyren
Diameter (metrisk) Insida 6.4 mm
Diameter (metrisk) 9.5 mm
Höjd (metrisk) 8 mm
Sterilitet Sterila
Diameter (engelska) Insida 0,251 tum.
Produkttyp Kloningscylinder
Höjd (engelska) 0,314 tum.
För användning med (applikation) Isolering av individuella cellkloner
Storlek Intermediär