Läs mer
Bel-Art™ Kloningscylindrar
Beskrivning
Kloningscylindrar av polystyren underlättar isoleringen av individuella cellkloner.
- Avsmalnande
- Bra tätningsyta
- Polystyren
- Sterila
Beställningsinfo
Individuella storlekar levererade fem påsar med 10 cylindrar vardera; Variety Pack innehåller fyra påsar med 10 av varje storlek
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyren |
| Diameter (metrisk) Insida | 4.7 mm |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Höjd (metrisk) | 8 mm |
| Sterilitet | Sterila |
| Diameter (engelska) Insida | 0,185 tum. |
| Produkttyp | Kloningscylinder |
| Höjd (engelska) | 0,314 tum. |
| För användning med (applikation) | Isolering av individuella cellkloner |
| Storlek | Liten |