Läs mer
Bel-Art™ Kloningscylindrar
Produktkod. 11795176
Change view
Storlek:
Betydande
Intermediär
Liten
Liten, Medium, Stor (Mångfald)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
11795176 Liten, Medium, Stor (Mångfald)
10246182 Betydande
11717085 Liten
10552683 Intermediär
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11795176 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H378470000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 SEK
    1410.56 SEK / Paket med 40
    Save 149.44 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kloningscylindrar av polystyren underlättar isoleringen av individuella cellkloner.
  • Avsmalnande
  • Bra tätningsyta
  • Polystyren
  • Sterila
Beställningsinfo
Individuella storlekar levererade fem påsar med 10 cylindrar vardera; Variety Pack innehåller fyra påsar med 10 av varje storlek
Specifikationer
Material Polystyren
Diameter (metrisk) Insida 4.7, 6.4, 9.5 mm
Diameter (metrisk) 4.7 mm, 6.4 mm, 9.5 mm
Höjd (metrisk) 8 mm, 11 mm
Sterilitet Sterila
Diameter (engelska) Insida 0,185 tum, 0,251 tum, 0,37 tum.
Produkttyp Kloningscylinder
För användning med (applikation) Isolering av individuella cellkloner
Storlek Liten, Medium, Stor (Mångfald)