Läs mer
Bel-Art™ Kloningscylindrar
Produktkod. p-176628 Handla allt SP Scienceware Produkter
Storlek:
Betydande
Intermediär
Liten
Liten, Medium, Stor (Mångfald)
Produktkod. 10246182
Brand: Bel-Art™ F378470300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kloningscylindrar av polystyren underlättar isoleringen av individuella cellkloner.
  • Avsmalnande
  • Bra tätningsyta
  • Polystyren
  • Sterila
Beställningsinfo
Individuella storlekar levererade fem påsar med 10 cylindrar vardera; Variety Pack innehåller fyra påsar med 10 av varje storlek
Specifikationer
Material Polystyren
Diameter (metrisk) Insida 9.5 mm
Diameter (metrisk) 13 mm
Höjd (metrisk) 11 mm
Sterilitet Sterila
Diameter (engelska) Insida 0,37 tum.
Produkttyp Kloningscylinder
Höjd (engelska) 0,443 tum.
För användning med (applikation) Individuell klonisolering och förökning
Storlek Betydande