Läs mer
Bel-Art™ Cloning Discs
Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk):
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Save time and reduce effort when isolating a large number of clones
- Sterile paper discs transfer cells quickly and easily to a 24-well plate
- Cloning discs have been sterilized by Gamma radiation to be RNase and DNase free
Beställningsinfo
Supplied in vials of 50, two vials per pack.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Paper |
| Diameter (metrisk) Insida | 3.2 mm |
| Diameter (metrisk) | 3,2 mm |
| Höjd (metrisk) | 0.12 in. |
| Sterilitet | Sterile |
| Certifikat och efterlevnad | RNase and DNase free |
| Diameter (engelska) | 0.125 in. |
| Produkttyp | Cloning Disc |
| För användning med (applikation) | Ideal for cell transfer and propagation |