Läs mer
Bel-Art™ Cloning Discs
Beskrivning
Save time and reduce effort when isolating a large number of clones
- Sterile paper discs transfer cells quickly and easily to a 24-well plate
- Cloning discs have been sterilized by Gamma radiation to be RNase and DNase free
Beställningsinfo
Supplied in vials of 50, two vials per pack.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Paper |
| Diameter (metrisk) Insida | 4.8 mm |
| Diameter (metrisk) | 4,8 mm |
| Höjd (metrisk) | 0.18 in. |
| Sterilitet | Sterile |
| Certifikat och efterlevnad | RNase and DNase free |
| Diameter (engelska) | 0.18 in. |
| Produkttyp | Cloning Disc |
| För användning med (applikation) | Ideal for cell transfer and propagation |