Läs mer
Bel-Art™ Komplett beslagssortiment
Produktkod. 12319548
Change view
Material:
Polypropen
Produktkod. Material
12319548 Polypropen
1 options
Produktkod. 12319548 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F196250000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2385.00 SEK
    1705.44 SEK / Paket med 72
    Save 679.56 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 19-01-2027
Minskar tid på att leta efter rätt slangkoppling eller propp
Detta generösa sortiment av 72 plastbeslag har allt som behövs för rutinmässiga laboratorieinställningar.
  • Genomskinlig förvaringslåda i polystyren med gångjärn med gångjärn gör det enkelt att hitta det du behöver
  • Inkluderar vanliga storlekar på kopplingar och stopptyper
  • Autoklaverbara polypropenkontakter av FDA-kvalitet: 15 raka slangkopplingar, 11 stegade slangkopplingar, 6“ T” Formade slangkopplingar, 10 Wye (Y) slangkopplingar
  • Polyetenkontakter: 3 par Quick Disconnects
  • Polyetenproppar: 24 Cup-Type
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Inkluderar Sortiment av 72 plastbeslag
Färg Naturlig
Produkttyp Beslagssortiment