Läs mer
Bel-Art™ Konisk rörhållare
Produktkod. 11765234
Change view
Positioner:
1
Produktkod. Positioner
11765234 1
1 options
Produktkod. 11765234 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F187960000
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåter användaren att tydligt se hela innehållet i rören. Bel-Art™ Konisk rörhållare sätts upp på bara några sekunder för att hålla antingen ett 15 ml eller ett 50 ml koniskt rör.
  • Mångsidig hållare stöder antingen ett 15 eller 50 ml koniskt rör samtidigt som det ger en överblick över hela rörets innehåll
  • Flytta röret och stativet med en hand genom att nypa ihop stolparna
  • Sätt i eller ta bort röret från hållaren med en hand
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
  • Kemikaliebeständig polypropen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Genomskinlig
Håller Rör (15 eller 50 ml)
Material Polypropen
Positioner 1
Form Cirkulär
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 15 och 50 ml koniska rör
Produkttyp Provrör Enkelställ
Hyllor Hold (Håll)
Array 1 x 1