Läs mer
Bel-Art™ Anslutningssortiment
Beskrivning
Det här sortimentet med 22 stegade och raka slangkopplingar kommer väl till pass i laboratoriet och innehåller kopplingar som är kompatibla med slangar från 3,2 till 12,7 mm (0,125 till 0,5 tum).
- Kemikaliebeständig polypropen för användning med många olika vätskor eller gaser
- Inkluderar 12 trappstegsanslutningar och 10 raka röranslutningar
- FDA-klassad polypropen för direkt kontakt med livsmedel, läkemedel och kosmetika
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| Form | Rak |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Rörkoppling |