Läs mer
Bel-Art™ Conway diffusionsceller
Produktkod. 11795074
Change view
Diameter (metrisk):
83 mm
Produktkod. Diameter (metrisk)
11795074 83 mm
1 options
Produktkod. 11795074 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F409410000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00 SEK
    448.77 SEK / Paket med 3
    Save 78.23 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
För Obrink-metod för att bestämma koldioxid, ammoniak eller alkohol i blod eller serum genom diffusionsmetod. Bel Art™ Conway Diffusion Cells är ångautoklaverbara vid 121 °C (250 °F).
  • Slät, vitgjuten polypropen med naturligt, klart polypropentäcke
  • Locket har en lyftknopp och passar cellens ringformiga vallgrav för att täta kammaren
  • Ångautoklavbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 32 mL
Färg Vitt
Kulturområde 10 x 60 mm
Disponibel Återanvändbar
Material Polypropen
Form Rund
Sterilitet Icke-steril
Typ Conway-diffusionscell
Volym (metrisk) Fungerar 10 x 60 mm
Räkna väl 1
För användning med (applikation) För att analysera koldioxid-, ammoniak- eller alkoholnivåer i blod eller serum
Inkluderar Täcka
Kvantitet 3/Pk.
Höjd (metrisk) 10 mm
Depth (engelska) Center 0,15 tum.
Depth (engelska) kammaren 0,03 tum.
Depth (engelska) Moat 0,15 tum.
Djup (metriskt) centrum 0.4 cm
Djup (metrisk) kammare 0.1 cm
Djup (metrisk) vallgrav 0.4 cm
Diameter (metrisk) mitt 3.5 cm
Diameter (metrisk) kammare 0.6 cm
Diameter (metrisk) 83 mm