Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Lock för glasavfallskartong
Produktkod. 15302138
Change view
Färg:
Vitt, Klart
Produktkod. Färg
15302138 Vitt, Klart
1 options
Produktkod. 15302138 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F132040001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00 SEK
    362.43 SEK / Paket med 1
    Save 72.57 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Öppnas snabbt och enkelt genom att trycka på den inbyggda frigöringsfliken utan att batterierna behövs
  • Förvara engångskartonglocket under kartongen och, när kartongen är full, byt bara ut det återanvändbara avfallskartonglocket med kartonglocket och kassera kartongen på vanligt sätt
  • Passar alla avfallskartonger med en öppning på 12 x 12 tum inklusive golvstående kartong för kassering av glas (fabriknr. F24653-0001)
  • Har en slät 10,1 x 10,1 cm (4 x 4 tum) område för att applicera etiketter
  • Kasseringskartonglock ger en 20,3 x 24,1 cm (8 x 9,5 tum) bredare öppning än de medföljande kartonglocken, för säkrare och mer sanitär deponering av avfall
  • Mittpanelen är grön för att matcha trycket på glasavfallskartongerna, vilket ger snabb visuell igenkänning av avfallsströmmen
  • Tvätta det diskmaskinssäkra avfallskartongskyddet vid behov, och det är 'klart för återanvändning
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Färg Vitt, Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Ger säkrare sanitär deponering av avfall i behållaren
För användning med (utrustning) För kasseringskartonger med 12 x 12 tums öppning, inklusive avfallslådor av glas
Produkttyp Kartonglock