Läs mer
Bel-Art™ Täckglastång
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
102 mm
114 mm
Tipsstil:
Böjd
Rak
Beskrivning
- Brun PTFE FEP-beläggning skyddar mot repor
- Bred, böjd spets är perfekt för att lyfta skyddsglasögon
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Böjd |
| Längd (engelska) | 4 tum |
| Material | Teflon |
| Längd (metrisk) | 102 mm |
| Produkttyp | Tång |
| Typ | Täckglastång |
| Stil | Standard |