Läs mer
Bel-Art™ Täckglastång
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
102 mm
114 mm
Tipsstil:
Böjd
Rak
Beskrivning
- Brun PTFE FEP-beläggning skyddar mot repor
- Bred, böjd spets är perfekt för att lyfta skyddsglasögon
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Rak |
| Längd (engelska) | 4,5 tum. |
| Material | PTFE |
| Längd (metrisk) | 114 mm |
| Produkttyp | Tång |
| Avsluta | Brun PTFE-FEP beläggning |
| För användning med (applikation) | Lyftande skyddsglasögon |
| Typ | FEP-belagd täckglastång |
| Stil | Rutschhållning |