Läs mer
Bel-Art™ Täckglastång
Produktkod. p-3205717 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
102 mm
114 mm
Tipsstil:
Böjd
Rak
Produktkod. 12822031
Brand: Bel-Art™ H379430000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spetsar formade för att enkelt lyfta täckglas. Bel-Art™ Täckglastång är helbelagd med brunt Teflon™ FEP och följa FDA-föreskrifter angående direkt kontakt med livsmedel.
  • Brun PTFE FEP-beläggning skyddar mot repor
  • Bred, böjd spets är perfekt för att lyfta skyddsglasögon
Specifikationer
Tipsstil Rak
Längd (engelska) 4,5 tum.
Material PTFE
Längd (metrisk) 114 mm
Produkttyp Tång
Avsluta Brun PTFE-FEP beläggning
För användning med (applikation) Lyftande skyddsglasögon
Typ FEP-belagd täckglastång
Stil Rutschhållning