Läs mer
Bel Art™ Cryo-Safe™ Mikrocentrifugrör och kryogena flaskylare
Produktkod. 11717974
Change view
Färg:
Grå, Röd
Klart, rött
Vit, Gul
Håller:
12 mikrocentrifugrör (15 ml)
12 rör (0,5 till 1,5 ml)
32 rör (0,5 till 1,5 ml)
32 rör (0,5 till 2 ml)
Mått (L x B x H):
5,75 x 4 x 3,75 tum. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
7,75 x 5,5 x 7,5 tum. (19,7 x 14 x 19,7 cm)
9,5 x 3,19 x 5,7 tum. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm)
Vikt (metrisk):
0,7 kg
1,6 kg
2 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Håller Mått (L x B x H) Vikt (metrisk)
11717974 Klart, rött 12 mikrocentrifugrör (15 ml) 7,75 x 5,5 x 7,5 tum. (19,7 x 14 x 19,7 cm) 1,6 kg
11784124 Klart, rött 12 rör (0,5 till 1,5 ml) 5,75 x 4 x 3,75 tum. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm) 0,7 kg
10258143 Vit, Gul 32 rör (0,5 till 2 ml) 9,5 x 3,19 x 5,7 tum. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm) 2 kg
11794124 Grå, Röd 32 rör (0,5 till 1,5 ml) 9,5 x 3,19 x 5,7 tum. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm) 2 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11717974 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F188461000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1841.51 SEK
    1761.61 SEK / Paket med 1
    Save 79.90 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kylare i bänkstorlek för mikrocentrifugrör eller kryogena flaskor.
  • Rymmer tolv 0,5 eller 1,5 ml rör i individuella brunnar under 0 grader C i 2,5 timmar
  • Kylarkropp fylld med en giftfri gel som inte kommer i kontakt med innehållet i kylaren
  • Utmärkt för säker transport av temperaturkänsliga rör
  • Polykarbonatkropp och lock är lätta att rengöra
  • Stapelbar design med gummifötter för att förhindra glidning
  • Minikylare har ingjutna sidohandtag, Junior- och Maxi-kylare har ett nedfällbart bärhandtag som hjälper till att hålla locket
  • Förvara -°15 C kylare vid -°15 C i 24 timmar före användning
  • Förvara °0 C kylare vid -°20 C i några timmar före användning
  • Förvara -°20 C kylare vid -°20 C i 24 timmar före användning
Specifikationer
Höjd (metrisk) 19.7 cm
Höjd (engelska) 7,5 tum
Längd (metrisk) 19.7 cm
Längd (engelska) 7,75 tum.
Bredd (metrisk) 14 cm
Bredd (engelska) 5,5 tum
Mått (L x B x H) 7,75 x 5,5 x 7,5 tum. (19,7 x 14 x 19,7 cm)
Vikt (engelska) 3.5 lb.
Vikt (metrisk) 1,6 kg
Material Polykarbonat
Produkttyp Mini kylare
Färg Klart, rött
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Håller 12 mikrocentrifugrör (15 ml)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Temperaturkontroll Nej
Temperaturområde 0 °C