Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cube 2Ube™ Rack and Tubes
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
2,2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Fits most automated liquid handling systems
- Can be centrifuged up to 14,000 rpm
- Polypropylene made; can be frozen to -20°C
- Compatible with Beckman BioMek 1000, Tecan, Hamilton and other robotic workstations
- Each tube has capacity of 2.2mL or 211mL per rack of 96 tubes
- Use with 03-421-152 Rack and 03-421-151 Cap Strips
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2,2 ml |
| Material | Polypropylene |
| För användning med | Automated liquid handling systems and centrifuged up to 14000rpm, Beckman BioMek 1000, Tecan, Hamilton and other robotic workstations |
| nr per ärende | 1000 |
| Antal per förpackning | 1000 |
| Förpackning | Bulk |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Kapacitet (engelska) | 0.074 oz. |
| Produkttyp | Cube 2ube Tube |
| Max. RCF | 14,000 rpm |