Läs mer
Bel Art™ Kuvettställ
Handla allt SP Scienceware Produkter
Autoklaveringsbar:
Beskrivning
- Dessa tvåvåningsställ stödjer kyvetter med ett minimum av fysisk kontakt, vilket avsevärt minskar risken för skador
- Endast hörnen på kyvetterna rör vid ställningarna
- Rymmer 12 kyvetter med 10 mm ljusväg
- Kommer inte att repa kvartskyvetter
- Välj autoklaverbar eller icke-autoklaverbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kuvettställ |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | Ljusvägskyvetter (10 mm), Ljusvägskyvetter (12 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 12 |
| Form | Fyrkantig |
| Staplingsbar | Ja |
| För användning med (utrustning) | Kyvetter |
| Mått (L x B x H) | 4,5 x 4,375 x 4,375 tum. (11,4 x 11,1 x 11,1 cm) |
| Visa mer |