Läs mer
Bel Art™ Delrin™ Fjäderrörsklämmor
Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk) Insida:
8 mm
12 mm
Beskrivning
- Positiv klämma öppnas genom att klämma ihop handtagen
- Naturligtvis stängs klämmorna för att stoppa flödet
- Tillverkad av kemikalie- och fläckbeständig Delrin™ plast och rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 3 |
| Typ | Rörklämma i fjäderstil |
| Material | Acetal plast |
| För användning med (utrustning) | Alla flexibla .46in. (1,16 cm) OD-slang |
| Färg | Vitt |
| Typ av käke | Vinklad |
| Diameter (metrisk) Insida | 12 mm |