Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Dispensing Jug Rack
Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B x H):
39 x 35 x 152 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Each shelf is 26cm (10.5 in.) high
- Supports 91kg (200 lb.) per rack, or 18kg (40 lb.) per shelf
- Shipped flat, ready for easy assembly
- Shipping weight 4.7kg (10.3 lb.)
- Bottles and jugs not included
Beställningsinfo
Compatiable with Mfr. No. H11850 dispensing jugs, not included.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dispensing Jug Rack |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Mått (L x B x H) | 39 x 35 x 152 cm |
| Längd (metrisk) | 39 cm |
| Längd (engelska) | 15.25 in. |
| Bredd (metrisk) | 35 cm |
| Bredd (engelska) | 13.87 in. |
| Höjd (metrisk) | 152 cm |
| Höjd (engelska) | 60 tum. |