Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Disposable Pipetting Reservoirs
Produktkod. 11791536 Handla allt SP Scienceware Produkter
Sterilitet:
Non-sterile
Sterile
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11791536
Brand: Bel-Art™ F378770000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Disposable and economical plastic pipetting reservoir. The SP Scienceware™ Disposable Pipetting Reservoirs includes ample clearance for all types of pipettors.
  • Ample clearance for all types of pipettors
  • Used for extended multichannel pipetting into microwell plates, Mini-Tubes, Cube 2ube™ Tubes and deep well blocks
  • 100ml capacity
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Mått (L x B x H) 6.12 x 3.62 x 1.25 in. (15.54 x 9.19 x 3.17cm)
Material Plastic
Sterilitet Non-sterile
Typ Pipetting Reservoir
Höjd (engelska) 1.25 in.
Höjd (metrisk) 3.17 cm
Längd (engelska) 6.12 in.
Längd (metrisk) 15.54 cm
Förpackning Bulk
Bredd (engelska) 3.62 in.
Bredd (metrisk) 9.19 cm
Disponibel Single-use