Läs mer
Bel-Art™ Engångsstötar av polypropen
Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
Description
För återsuspendering av bakterieceller, fällningar av nukleinsyror eller proteiner och pellets av andra material.
- Används för att återsuspendera bakterieceller.
- Välj mellan autoklaverbara eller engångsversioner.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Avsluta | Oglaserad |
| Produkttyp | mortelstöt |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | 1,5 ml mikrocentrifugrör |
| För användning med (applikation) | Används för att återsuspendera bakterieceller, fällningar av nukleinsyror eller proteiner och pellets av andra material |
| Längd (metrisk) | 8.5cm |
| Längd (engelska) | 3,5 tum |
| Typ | Engångsstötar och mikrocentrifugrör |