Läs mer
Bel-Art™ Avfallshantering Bänkkartong för glas
Produktkod. 11312204
Change view
Autoklaveringsbar:
Får inte autoklaveras
Produktkod. Autoklaveringsbar
11312204 Får inte autoklaveras
1 options
Produktkod. 11312204 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F246530002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00 SEK
    919.04 SEK / Paket med 6
    Save 425.96 SEK
    31% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Belagd med 2 mil tjock, genomskinlig polyetenpåse för att innehålla trasiga glasfragment och utspillda vätskor. Bel Art™ Avfallshantering Bänkkartong för glas är lätt att stänga för kassering.
Belagd med 2 mil tjock, genomskinlig polyetenpåse för att innehålla trasiga glasfragment och utspillda vätskor. Bel Art™ SP Scienceware™ Avfallshantering Bänkkartong för glas är lätt att stänga för kassering.
  • Rymmer 5,5 kg (12 lb)
  • Plattförpackad för att spara utrymme och fraktkostnader och snabbt monterad
  • Fodrad med en 2 mil, genomskinlig polyetenpåse för att lagra krossade glasfragment och läckta vätskor
  • Tryckt på fyra språk: engelska, tyska, franska, spanska
  • Säkra, punkteringsbeständiga kärl för krossat glas
  • Kvalificerar inte som en DOT-behållare
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Färg Rött
Mått (L x B x H) 20 x 20 x 25 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Inkluderar Stängning, grafik på fyra språk (engelska, tyska, franska, spanska)
För användning med (applikation) Glas
Material Wellpapp
Produkttyp Säkerhetsbehållare