Läs mer
Bel Art™ Dry-Keeper™ Exsickatorskåp
Produktkod. 17823578
Change view
Färg:
Genomskinligt
Klart
Skåp stil:
Horisontell
Vertikal
Antal hyllor:
2 Justerbar
2 Justerbara perforerade
3 justerbara perforerade
Håller:
70 Cans
78 burkar
87 burkar
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Skåp stil Antal hyllor Håller Förpackningsstorlek
17823578 Klart Horisontell 2 Justerbar 87 burkar -
10721394 Genomskinligt Horisontell 2 Justerbara perforerade 78 burkar -
10155043 Genomskinligt Vertikal 3 justerbara perforerade 70 Cans Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17823578 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer H420580003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27430.00 SEK
    23550.81 SEK / Paket med 1
    Save 3879.19 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Klara, hållbara exsickatorskåp i polystyren har svarta ABS-accenter och flyttbara hyllor för att justera konfigurationen av torra förvaringsutrymmen för fuktkänsliga material.
  • Generösa 2 cu. ft. inre volym
  • Justerbara, avtagbara och perforerade hyllor underlättar full cirkulation av luft; extra hyllor och skenor säljs separat
  • Stor hygrometer inomhus för enkel visualisering av RH%
  • Packad dörr stängs med två spärrar för tät tätning
  • Standardskåp inkluderar torkmedelsbricka (torkmedel säljs separat)
Horisontella skåp
  • Inkludera två hyllor
  • Hyllskenor kan flyttas på vilket som helst av åtta steg inställda på 1,1 tum. (28 mm) intervaller
  • Invändig öppning mäter 17,75 x 9 tum. (45 x 23 cm)
Vertikala skåp
  • Innehåller tre hyllplan
  • Hyllskenor kan flyttas på vilket som helst av 15 steg inställda på 1,1 tum. (28 mm) intervaller
  • Invändig öppning mäter 10 x 17 tum. (25 x 43 cm)
Autodesickator (H42058-0003, H42056-1003)
  • 120VAC elektroniskt avfuktningssystem håller en relativ fuktighetsnivå på 30 till 40 %† ; håller torr luft cirkulerande i hela skåpet
  • Permanent torkmedel som finns i styrenheten
  • Rött ljus indikerar drift av 4,5 timmars absorptionsperiod; grönt ljus indikerar drift av 0,5 timmars regenerering av torkmedlet
†RH%-nivåerna i skåpets inre kan variera beroende på rumstemperatur, rums-RH% och användningsförhållanden.
Specifikationer
Färg Klart
Skåp stil Horisontell
Material Metylmetakrylat
Produkttyp Torkskåp
Dörr stil Gångjärnsförsedd och packad
För användning med (applikation) Justering av torr lagringsutrymmeskonfiguration för fuktkänsliga material, kan användas med Scienceware™ torkmedelspatroner, burkar eller liknande torkmedel
Håller 87 burkar
Inkluderar Svarta ABS-accenter, 2 justerbara hyllor, Auto-exsickator, dörrmonterad hygrometer
Antal hyllor 2 Justerbar
Volym (engelska) 2 cu. ft.
Längd (engelska) 24,25 tum.
Längd (metrisk) 61.6 cm
Bredd (engelska) Dörr 17,7 tum
Bredd (metrisk) dörr 45 cm
Höjd (engelska) 13,75 tum.
Höjd (engelska) Öppning 9,8 tum
Höjd (metrisk) 34.9 cm
Djup (engelska) 15,5 tum
Djup (metriskt) 39.3 cm
Spänning 120 V