Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ekonomi Dippers
Handla allt SP Scienceware Produkter
Produkttyp:
Dipper
Dippprovtagare
Beskrivning
- Lätt och bärbar
- Trä på 500 ml (16 oz.) polypropenkopp kan bytas ut för att minska korskontaminering
- Två hällpipar på koppen tillåter vänster eller höger hällning
- Handtag av högdensitetspolyetenplast är starka bikakerör utan insatser och är räfflade för säkert grepp
- Handtagsänden har en krok för upphängning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dipper |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| För användning med (applikation) | För provtagning från tankar, dammar, sjöar |
| Längd (engelska) Handtag | 3 ft. |
| Längd (metriskt) handtag | 0.9 m |