Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ekonomi Dippers
Produktkod. 17170861
Change view
Produkttyp:
Dip Sampler
Dipper
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
17170861 Dip Sampler
16669343 Dipper
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17170861 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F367850016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    937.00 SEK
    779.59 SEK / Paket med 1
    Save 157.41 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
För bekväm provtagning från tankar, kar, bäckar, dammar, sjöar
  • Lätt och portabel
  • Tråd på 500 ml (16 oz.) Polypropenkopp kan bytas ut för att minska korskontaminering
  • Två hällpipar på koppen tillåter vänster- eller högerhällning
  • Handtag av högdensitetspolyetenplast är starka bikakerör utan insatser och är räfflade för säkert grepp
  • Handtagets ände har en krok för att hänga upp förvaring
Specifikationer
Produkttyp Dip Sampler
Material HDPE
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) För provtagning från akvarier, dammar, sjöar
Längd (engelska) Handtag 6 ft.
Längd (metriskt) handtag 1.8 m