Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ekonomi Dippers
Produktkod. p-4757367 Handla allt SP Scienceware Produkter
Produkttyp:
Dip Sampler
Dipper
Produktkod. 17170861
Brand: Bel-Art™ F367850016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För bekväm provtagning från tankar, kar, bäckar, dammar, sjöar
  • Lightweight and portable
  • Thread on 500mL (16 oz.) polypropylene cup can be exchanged to reduce cross contamination
  • Two pouring spouts on cup allow left or right pouring
  • High-density polyethylene plastic handles are strong honeycomb tubes without inserts and are ribbed for sure grip
  • Handle end has a hook for hanging storage
Specifikationer
Produkttyp Dip Sampler
Material HDPE
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) For sampling from tanks, ponds, lakes
Längd (engelska) Handtag 6 ft.
Längd (metriskt) handtag 1.8 m