Läs mer
Bel-Art™ Ekonomi Pipettpump III™ Pipettrar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blå
Grön
Röd
För användning med (applikation):
Pipetter upp till 10mL
Pipetter upp till 2 ml
Pipetter upp till 25 ml
För användning med (utrustning):
2mL
10mL
25mL
Beskrivning
- Ger noggrann, problemfri pipettering med enkel enhandsmanövrering
- Minskar risken för skador från upprepade och besvärliga pipetteringsrörelser
- Tumhjulet roterar lätt för precisionssugning eller dispensering, ner till en droppe i taget
- Tumhjul kan användas för att blåsa ut pipetten
- Färgkodad för enkel identifiering
- Motstår syror, alkalier och de flesta lösningsmedel
- Demonteras lätt för rengöring
Specifikationer
Specifikationer
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blå |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Serologisk pipett |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Modell | Pipettpump III |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |