Läs mer
Bel-Art™ Ekonomi Pipettpump III™ Pipettrar
Produktkod. p-2908722 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blå
Grön
Röd
För användning med (applikation):
Pipetter upp till 10mL
Pipetter upp till 2 ml
Pipetter upp till 25 ml
För användning med (utrustning):
2mL
10mL
25mL
Produktkod. 10469254
Brand: Bel-Art™ F379020002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ergonomisk design förbättrar komfort, användbarhet och dispenseringsprecision.
  • Ger noggrann, problemfri pipettering med enkel enhandsmanövrering
  • Minskar risken för skador från upprepade och besvärliga pipetteringsrörelser
  • Tumhjulet roterar lätt för precisionssugning eller dispensering, ner till en droppe i taget
  • Tumhjul kan användas för att blåsa ut pipetten
  • Färgkodad för enkel identifiering
  • Motstår syror, alkalier och de flesta lösningsmedel
  • Demonteras lätt för rengöring
Specifikationer
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blå
Disponibel Återanvändbar
För användning med Serologisk pipett
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Modell Pipettpump III
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 2 mL
För användning med (applikation) Pipetter upp till 2 ml
För användning med (utrustning) 2mL
Motstånd Syror, alkalier och lösningsmedel
Längd (engelska) 6,75 tum.
Längd (metrisk) 171 mm