Läs mer
Bel-Art™ Handskar med ärmar i neopren
Produktkod. 15448604
Change view
Storlek:
8
Produktkod. Storlek
15448604 8
1 options
Produktkod. 15448604 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H500290010
Beräknad leverans: 12-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För skydd mot vätske- eller gasinträngning.
  • Ett stycke
  • Tillverkad av bunden neopren
  • För handskfack med 6 tums handsköppningar
Specifikationer
Färg Svart
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Bondad neopren
Produkttyp Handskbox Handskar
Storlek 8