Läs mer
Bel-Art™ Äggformad Spinbar™ Magnetiska omrörarstänger
Produktkod. 11316954 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
9,5 mm
19 mm
25,4 mm
32 mm
38 mm
50,8 mm
76 mm
Diameter (metrisk):
4,7 mm
9,5 mm
12,7 mm
16 mm
19 mm
19,1 mm
Längd (engelska):
0,37 tum.
0,75 tum
1 tum
1,25 tum.
1,5 tum
2 tum
2,99 tum.
Diameter (engelska):
0,18 tum.
0,37 tum.
0,5 tum
0,62 tum.
0,75 tum
Produktkod. 11316954
Brand: Bel-Art™ F371300038
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning i kärl med rund botten
  • Tillhandahåll sin egen pivotpunkt utan en separat ring eller abrupt konturförändring för obegränsad spinn
  • Minimal kontakt vid användning i plastbehållare
  • Magneten i sig är äggformad inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI Teflon™ PTFE, förutom tre minsta storlekar har en cylindrisk magnet i äggformad Teflon PTFE
  • Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008, som verifierats av SGS certifiering
  • Autoklavsäkert
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad FDA, USP Klass VI, ISO 9001:2008, SGS
Färg Vitt
Diameter (engelska) 0,18 tum.
För användning med (utrustning) Kolvar med rund botten
Längd (engelska) 0,37 tum.
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 4,7 mm
Längd (metrisk) 9,5 mm
Material Alnico magnet
Kvantitet 1
Form Ägg
Typ Omrörningsbar