Läs mer
Bel-Art™ Äggformad Spinbar™ Magnetiska omrörarstänger
Produktkod. 12358229 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
9,5 mm
19 mm
25,4 mm
32 mm
38 mm
50,8 mm
76 mm
Diameter (metrisk):
4,7 mm
9,5 mm
12,7 mm
16 mm
19 mm
19,1 mm
Längd (engelska):
0,37 tum.
0,75 tum
1 tum
1,25 tum.
1,5 tum
2 tum
2,99 tum.
Diameter (engelska):
0,18 tum.
0,37 tum.
0,5 tum
0,62 tum.
0,75 tum
Produktkod. 12358229
Brand: Bel-Art™ F371300034
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning i kärl med rund botten
  • Tillhandahåll sin egen pivotpunkt utan en separat ring eller abrupt konturförändring för obegränsad spinn
  • Minimal kontakt vid användning i plastbehållare
  • Magneten i sig är äggformad inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI Teflon™ PTFE, förutom tre minsta storlekar har en cylindrisk magnet i äggformad Teflon PTFE
  • Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008, som verifierats av SGS certifiering
  • Autoklavsäkert
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad FDA, USP Klass VI, ISO 9001:2008, SGS
Färg Vitt
Diameter (engelska) 0,37 tum.
För användning med (utrustning) 10, 25, 50 och 100 ml rundbottnade kolvar
Längd (engelska) 0,75 tum
Beläggning PTFE, FDA-klassad, USP Klass VI
Diameter (metrisk) 9,5 mm
Längd (metrisk) 19 mm
Material Alnico magnet
Kvantitet 1
Form Ägg
Typ Magnetisk omrörarstav
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt