Läs mer
Bel-Art™ Äggformad Spinbar™ Magnetiska omrörarstänger
Produktkod. 12368229 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
9,5 mm
19 mm
25,4 mm
32 mm
38 mm
50,8 mm
76 mm
Diameter (metrisk):
4,7 mm
9,5 mm
12,7 mm
16 mm
19 mm
19.1 mm
Längd (engelska):
0,37 tum.
0,75 tum
1 tum
1,25 tum.
1,5 tum
2 tum
2,99 tum.
Diameter (engelska):
0,18 tum.
0,37 tum.
0,5 tum
0,62 tum.
0,75 tum
Produktkod. 12368229
Brand: Bel-Art™ F371300001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning i kärl med rund botten
  • Tillhandahåll sin egen pivotpunkt utan en separat ring eller abrupt konturförändring för obegränsad spinn
  • Minimal kontakt vid användning i plastbehållare
  • Magneten i sig är äggformad inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI Teflon™ PTFE, förutom tre minsta storlekar har en cylindrisk magnet i äggformad Teflon PTFE
  • Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008, som verifierats av SGS certifiering
  • Autoklavsäkert
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad FDA, USP Klass VI, ISO 9001:2008, SGS
Färg Vitt
Diameter (engelska) 0,5 tum
För användning med (utrustning) 100 och 200 ml rundbottnade kolvar
Längd (engelska) 1 tum
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 12,7 mm
Längd (metrisk) 25,4 mm
Material Alnico magnet
Kvantitet 1
Form Ägg
Typ Omrörningsbar