Läs mer
Bel-Art™ Äggformad Spinbar™ Magnetiska omrörarstänger
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
9,5 mm
19 mm
25,4 mm
32 mm
38 mm
50,8 mm
76 mm
Diameter (metrisk):
4,7 mm
9,5 mm
12,7 mm
16 mm
19 mm
19,1 mm
Längd (engelska):
0,37 tum.
0,75 tum
1 tum
1,25 tum.
1,5 tum
2 tum
2,99 tum.
Diameter (engelska):
0,18 tum.
0,37 tum.
0,5 tum
0,62 tum.
0,75 tum
Beskrivning
- Tillhandahåll sin egen pivotpunkt utan en separat ring eller abrupt konturförändring för obegränsad spinn
- Minimal kontakt vid användning i plastbehållare
- Magneten i sig är äggformad inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI Teflon™ PTFE, förutom tre minsta storlekar har en cylindrisk magnet i äggformad Teflon PTFE
- Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008, som verifierats av SGS certifiering
- Autoklavsäkert
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | FDA, USP Klass VI, ISO 9001:2008, SGS |
| Färg | Vitt |
| Diameter (engelska) | 0,62 tum. |
| För användning med (utrustning) | 300 och 500 ml rundbottnade kolvar |
| Längd (engelska) | 1,5 tum |
| Beläggning | PTFE, FDA-klassad, USP Klass VI |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Längd (metrisk) | 38 mm |
| Material | Alnico magnet |
| Visa mer |