Beskrivning
- Transportera hela hyllan med de breda handtagen för ett säkert grepp
- Stället innehåller 10 platser för att hålla glasplattor med en viktad bas för säkerhet
- En plan yta i varje ände är utformad för att märka ställ som“ begagnad” ,“ oanvänd” ,“ behandlas” eller“ obehandlad”
- Tillverkad av vit polypropen med stålbeslag
- Stället är 20,3 x 38,1 x 22,9 cm (8 x 15 x 9 tum) och väger 3,75 lbs (1,7 kg)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Glasskivor |
| Mått (L x B x H) | 8 x 15 x 9 tum. (20,32 x 38,1 x 22,86 cm) |
| Längd (metrisk) | 20.32 cm |
| Längd (engelska) | 8 tum |
| Bredd (engelska) | 15 tum |
| Höjd (engelska) | 9 tum |
| Produkttyp | Elektrofores Gel Plattställ |
| Visa mer |