Läs mer
Bel-Art™ Eletrophoresis Gel Plate Torkställ
Produktkod. 11717684
Change view
Positioner:
10
Produktkod. Positioner
11717684 10
1 options
Produktkod. 11717684 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F135950000
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-10-2026
Stabilt ställ med A-ram håller glaselektroforesplattor upprätt för snabb torkning och bekväm åtkomst
  • Racket har tio positioner inklusive tre platser för stora och dubbla tallrikar för utmärkt mångsidighet för torkning och förvaring
  • Alla slitsar har mjuka plaststöd på varje sida för att dämpa plattorna
  • Gummikuddar på stativets bas förhindrar glidning
  • Tillverkad av stålkonstruktion med inbakad epoxibeläggning
  • Minsta bredd på plattorna som stöds är 16,5 cm (6,5 tum)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blått
Håller Lab Glasvaror
Material Epoxibelagt stål
Positioner 10
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Elektrofores gelplattor
Längd (metrisk) 200 mm
Bredd (engelska) 6,25 tum.
Höjd (engelska) 7,12 tum.
Djup (engelska) 7,75 tum.
Djup (metriskt) 20 cm
Produkttyp Torkställ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 18 cm
Array 1 x 10
Bredd (metrisk) 16 cm