Läs mer
Bel-Art™ Förångande skål
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
175 mL
Beskrivning
- Användbar för titrering och indunstning
- Motstår syror och alkalier
- Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
- Kan även användas som en återanvändbar vågskål
- 100 mm diameter x 42 mm djup, rymmer upp till 175 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 175 mL |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Typ | Förångande skål |
| Volym (metrisk) Fungerar | 175 mL |
| Visa mer |