Läs mer
Bel Art™ Ögonvattenflaska
Produktkod. 10421935
Change view
Kapacitet (engelska):
16 oz.
33,81 oz.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
10421935 16 oz.
10226314 33,81 oz.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10421935 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F248500000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.83 SEK
    214.59 SEK / Paket med 1
    Save 21.24 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Ögonvattenflaska inbyggd ögonkopp ger omedelbar vård.
  • Tre stationer tillgängliga för att passa alla arbetsstationer: en enkel eller dubbel station med 1000 ml (32 oz.) ögonsköljflaskor eller en enda station med en 500 ml (16 oz.) flaska
  • Skickas med tomma flaskor; kan fyllas med F24879-0032 Sterile Eye Wash Solution Refills
  • Instruktionsdiagram på flaska och station bekräftar hur man använder ögonspolningsflaska
  • Inkluderar flerspråkiga vägbeskrivningar på stationen (engelska, franska, tyska och spanska)
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Naturlig
Flödeshastighet 1 gpm
För användning med (applikation) Omedelbar nödspolning av ögonskador
Inkluderar Plastflaska, inbyggd ögonkopp, kapsyl med snäpplås, flerspråkig vägbeskrivning
Material LDPE
Montering Fristående
Produkttyp Ögonvattenflaska