Läs mer
Bel Art™ Ögonvattenflaska
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (engelska):
16 oz.
33,81 oz.
Beskrivning
Ögonvattenflaska inbyggd ögonkopp ger omedelbar vård.
- Tre stationer tillgängliga för att passa alla arbetsstationer: en enkel eller dubbel station med 1000 ml (32 oz.) ögonsköljflaskor eller en enda station med en 500 ml (16 oz.) flaska
- Skickas med tomma flaskor; kan fyllas med F24879-0032 Sterile Eye Wash Solution Refills
- Instruktionsdiagram på flaska och station bekräftar hur man använder ögonspolningsflaska
- Inkluderar flerspråkiga vägbeskrivningar på stationen (engelska, franska, tyska och spanska)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Naturlig |
| Flödeshastighet | 1 gpm |
| För användning med (applikation) | Omedelbar nödspolning av ögonskador |
| Inkluderar | Plastflaska, inbyggd ögonkopp, kapsyl med snäpplås, flerspråkig vägbeskrivning |
| Material | LDPE |
| Montering | Fristående |
| Produkttyp | Ögonvattenflaska |