Läs mer
Bel Art™ Säkerhetsstationer för ögonspolning
Produktkod. 10149500
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Höjd (engelska):
13,75 tum.
15 tum
Bredd (engelska):
17,5 tum
18 tum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (engelska) Bredd (engelska)
10149500 1000 ml 15 tum 17,5 tum
10589801 1000 ml 13,75 tum. 18 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10149500 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F248660000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00 SEK
    563.57 SEK / Paket med 1
    Save 148.43 SEK
    20% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetsstationer för ögonspolning erbjuder en inbyggd ögonkopp som gör att användaren kan behandlas i vilken position som helst och ger effektiv och omedelbar ögonspolning.
  • Tre stationer finns tillgängliga för att passa alla arbetsstationer: en enkel- eller dubbelstation med 1000 ml (32 oz) ögonsköljflaska eller en enkelstation med en 500 ml (16 oz) flaska
  • Skickas med tomma flaskor
  • Instruktionsdiagram på flaskan och stationen bekräftar hur man använder ögonsköljflaskan
  • Inkluderar flerspråkiga vägbeskrivningar på stationen (engelska, franska, tyska och spanska)
  • Mått för en enda station: 44,5 W x 38 cmH (17 1/2 x 15 tum) dubbla stationsmått: 45,7 W x 34,9 cmH (18 x 13,75 tum)
  • Hårdvara ingår ej
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Färg Klart
Flödeshastighet 1 gpm
Höjd (engelska) 15 tum
Höjd (metrisk) 38.1 cm
Inkluderar En tom 1000 ml flaska, underhållsinstruktioner
Material LDPE
Montering Vägg
Produkttyp Enkel ögontvättstation
Bredd (engelska) 17,5 tum
Bredd (metrisk) 44.45 cm