Läs mer
Bel Art™ Säkerhetsstationer för ögonspolning
Produktkod. 10589801
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Höjd (engelska):
13,75 tum.
15 tum
Bredd (engelska):
17,5 tum
18 tum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (engelska) Bredd (engelska)
10589801 1000 ml 13,75 tum. 18 tum
10149500 1000 ml 15 tum 17,5 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10589801 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F248680000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    827.00 SEK
    687.17 SEK / Paket med 1
    Save 139.83 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Säkerhetsstationer för ögonspolning erbjuder en inbyggd ögonkopp som gör att användaren kan behandlas i vilken position som helst och ger effektiv och omedelbar ögonspolning.
  • Tre stationer finns tillgängliga för att passa alla arbetsstationer: en enkel- eller dubbelstation med 1000 ml (32 oz) ögonsköljflaska eller en enkelstation med en 500 ml (16 oz) flaska
  • Skickas med tomma flaskor
  • Instruktionsdiagram på flaskan och stationen bekräftar hur man använder ögonsköljflaskan
  • Inkluderar flerspråkiga vägbeskrivningar på stationen (engelska, franska, tyska och spanska)
  • Mått för en enda station: 44,5 W x 38 cmH (17 1/2 x 15 tum) dubbla stationsmått: 45,7 W x 34,9 cmH (18 x 13,75 tum)
  • Hårdvara ingår ej
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Färg Klart
Flödeshastighet 1 gpm
Höjd (engelska) 13,75 tum.
Höjd (metrisk) 34.92 cm
Inkluderar Två tomma 1000 ml flaskor, underhållsinstruktioner
Material LDPE
Montering Vägg
Produkttyp Dubbel ögontvättstation
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 45.72 cm