Läs mer
Bel-Art™ Snabbutlösningspipett Pump™ II Pipettrar
Produktkod. 11322244
Change view
Färg:
Blå
Grön
Röd
För användning med (applikation):
Pipetter upp till 10mL
Pipetter upp till 2 ml
Pipetter upp till 25 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg För användning med (applikation)
11322244 Röd Pipetter upp till 25 ml
11302244 Blå Pipetter upp till 2 ml
11312244 Grön Pipetter upp till 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11322244 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F379111025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    563.84 SEK
    535.75 SEK / Paket med 1
    Save 28.09 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Inkluderar en snabbutlösningsventil för snabb utmatning. Pipettrar är färgkodade efter storlek för enkel identifiering.
  • Vrid det räfflade tumhjulet för att suga upp vätska till önskad volym
  • Tryck lätt på snabbspaken för att snabbt dispensera
  • Vrid på tumhjulet för gradvis utmatning
  • Glas- eller plastpipetter sätts enkelt in i en unik krage med stabiliserande fingrar för ett säkert grepp
  • Storlekarna är färgkodade; kan tas isär för rengöring
Beställningsinfo
Pipeter säljs separat.
Specifikationer
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Röd
Disponibel Återanvändbar
För användning med Serologisk pipett
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen, silikongummi
Modell Pipettpump II
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipetfyllare med snabb släppning
Volym (metrisk) 25 mL
För användning med (applikation) Pipetter upp till 25 ml
För användning med (utrustning) 25mL