Läs mer
H-B Instrument™ Spänntermometerhållare med fem hål i rostfritt stål
Handla allt SP Scienceware Produkter
För användning med (utrustning):
Termometrar
Beskrivning
Med fem hålstorlekar från 3,5 mm till 14,5 mm, rymmer denna hållare olika termometrar inklusive vätska i glas, elektronisk med sond och bimetall med sond.
- Fjäderbelastad klämma i rostfritt stål fästs säkert på laboratoriebehållare, hyllor upp till 3/8 tum tjocka och mer
- Gummi stötfångare på klämman förhindrar repor Slitstarkt PE-skum ger säkert grepp för att hålla termometrar på plats
- Mått: 8,3 cm L x 5,4 cm B x 6,4 cm H (3,25 x 2,13 x 2,5 tum)
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Fjäderbelastad klämma i rostfritt stål, gummistötfångare på klämmans ändar, termometerhållare av polyetenskum |
| Längd (metrisk) | 83 mm |
| Modell | Fem hål |
| Produkttyp | Termometerhållare |
| Längd (engelska) | 3,25 tum. |
| För användning med (utrustning) | Termometrar |