Läs mer
Bel-Art™ Flea Micro Spinbar™ Magnetiska omrörningsstänger
Produktkod. 11308713
Change view
Längd (metrisk):
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
Form:
Cylinder
Oktogon
Beläggning:
PTFE
PTFE, FDA-klassad, USP klass VI
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Form Beläggning
11308713 10 mm 3 mm Cylinder PTFE
11398703 7 mm 2 mm Oktogon PTFE, FDA-klassad, USP klass VI
11396944 8 mm 1,5 mm Oktogon PTFE, FDA-klassad, USP klass VI
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11308713 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F371190010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.75 SEK
    69.78 SEK / Paket med 1
    Save 7.97 SEK
    10% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Särskilt användbart för miljötester och biovetenskapliga tillämpningar där små provvolymer måste förberedas och utvärderas
  • Liten stång för omrörning i kärl som flaskor, mikroprovrör och centrifugrör
  • Alnico-magnet inkapslad i FDA-kvalitet
  • USP Klass VI PTFE lågfriktionsbeläggning
  • Hållbar och inert
  • Autoklavsäkert
  • Särskilt användbart för miljötester och biovetenskapliga tillämpningar där små provvolymer måste förberedas och utvärderas
Certifikat
Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008, som verifierats av SGS certifiering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad FDA, USP Klass VI, ISO 9001:2008
Färg Vitt
Diameter (engelska) 0,118 tum.
För användning med (utrustning) Flaskor, rör och gradienttillverkare
Längd (engelska) 0,394 tum.
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 10 mm
Material Alnico magnet
Kvantitet 1/Pk., 50/Cs.
Form Cylinder
Typ Omrörningsbar